α-α-α-Trifluoro-p-xileno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
308910050 308910010
ACRO308910050EA 186 EUR
ACRO308910050 ACRO308910010
α-α-α-Trifluoro-p-xileno 98%
α-α-α-Trifluoro-p-xileno
Formula: C₈H₇F₃
MW: 160.14 g/mol
Pto. Ebullición: 129 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.144 g/cm³
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075476
Núm. CAS: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %