α-α-α-Trifluoro-p-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
L11043.03
L11043.06
L11043.03EA
58.2
EUR
L11043.03
L11043.06
α-α-α-Trifluoro-p-xileno ≥98%
α-α-α-Trifluoro-p-xileno
Purity: 98%
CAS No.: 6140-17-6
Molecular Formula: C8H7F3
Formula Weight: 160.14
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 129°
Beilstein Reference: 1863596
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075476
Formula:
C₈H₇F₃ MW: 160.14 g/mol Pto. Ebullición: 129 °C Densidad: 1.144 Pto. de inflamación: 27 °C (80 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075476 Núm. CAS: 6140-17-6 EINECS: 228-124-2 UN: 1993 ADR: 3 III |