α-α-α-α-α'-α'-Hexafluoro-5-nitroxileno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
A16797.06
A16797.14
A16797.06EA
36.9
EUR
A16797.06
A16797.14
α-α-α-α-α'-α'-Hexafluoro-5-nitroxileno ≥97%
α-α-α-α-α'-α'-Hexafluoro-5-nitroxileno
Purity: 97+%
CAS No.: 328-75-6
Molecular Formula: C8H3F6NO2
Formula Weight: 259.11
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 75-76°/11mm
Beilstein Reference: 1998251
MDL No.: MFCD00000384
Formula:
C₈H₃F₆NO₂ MW: 259,11 g/mol Pto. Ebullición: 75…76 °C (11 mmHg) Densidad: 1,535 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000384 Núm. CAS: 328-75-6 EINECS: 206-336-6 |