α-α-α-Trifluoro-3-nitro-o-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21267.06
B21267.14
B21267.06EA
45.1
EUR
B21267.06
B21267.14
α-α-α-Trifluoro-3-nitro-o-xileno ≥97%
α-α-α-Trifluoro-3-nitro-o-xileno
Purity: 97%
CAS No.: 6656-49-1
Molecular Formula: C8H6F3NO2
Formula Weight: 205.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205.14 g/mol Pto. Ebullición: 86 °C (10 mmHg) Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F) |
Número MDL:
MFCD00042322 Núm. CAS: 6656-49-1 EINECS: 229-688-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III |