4-Iodo-m-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-4-iodobenzene
A16878.09 A16878.18
A16878.09EA 39.4 EUR
A16878.09 A16878.18
4-Iodo-m-xileno ≥98%
4-Iodo-m-xileno
Purity: 98% CAS No.: 4214-28-2 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5980 Boiling Point: 231-232° Beilstein Reference: 1422602 MDL No.: MFCD00013706
Formula: C₈H₉I
MW: 232.06 g/mol
Pto. Ebullición: 231…232 °C
Densidad: 1.628
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013706
Núm. CAS: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4