2-Iodo-p-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Iodo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-iodobenzene
L01055.09
L01055.18
L01055.09EA
116
EUR
L01055.09
L01055.18
2-Iodo-p-xileno ≥98%
2-Iodo-p-xileno
Purity: 98+%
CAS No.: 1122-42-5
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point:
Formula:
C₈H₉I MW: 232.06 g/mol Pto. Ebullición: 229…230 °C Densidad: 1.617 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013708 Núm. CAS: 1122-42-5 EINECS: 214-347-2 |