4-terc-Butilbencilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-tert-Butylbenzylamine
L20394.06
L20394.14
L20394.06EA
72.9
EUR
L20394.06
L20394.14
4-terc-Butilbencilamina 98%
4-terc-Butilbencilamina
Purity: 98%
CAS No.: 39895-55-1
Molecular Formula: C11H17N
Formula Weight: 163.26
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 124°/16mm
Beilstein Reference: 2961797
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00040754
Formula:
C₁₁H₁₇N Pto. Ebullición: 124 °C (16 mmHg) Densidad: 0,927 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040754 Núm. CAS: 39895-55-1 EINECS: 254-681-6 ADR: 8,III |