2,3-Dimetilanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3-Xilidina
A10918.0E
A10918.36
A10918.0EEA
376
EUR
A10918.0E
A10918.36
2,3-Dimetilanilina ≥98%
2,3-Dimetilanilina
Purity: 98%
CAS No.: 87-59-2
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5680
Odour: Characteristic
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 742174
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007732
Formula:
C₈H₁₁N Pto. Ebullición: 221…222 °C Pto. de fusión: 2…3 °C Densidad: 0,992 Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007732 Núm. CAS: 87-59-2 EINECS: 201-755-0 UN: 1711 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,10084 |