2,3-Dimetilanilina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2,3-Xilidina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21222.0005 8.21222.0250
8.21222.0005EA 25.8 EUR
8.21222.0005 8.21222.0250
2,3-Dimetilanilina para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimetilanilina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 222 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007732
Núm. CAS: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,10217
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.5 g/l (20 °C)
Melting Point 2 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 224 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (25 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 2.7 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 545 °C