2,4-Xilidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
148570010
148571000
ACRO148570010EA
152
EUR
ACRO148570010
ACRO148571000
2,4-Xilidina 99%
2,4-Xilidina
Formula:
C₈H₁₁N Pto. Ebullición: 218 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 16 °C Densidad: 0,98 g/cm³ Pto. de inflamación: 90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007738 Núm. CAS: 95-68-1 EINECS: 202-440-0 UN: 1711 ADR: 6.1,II Índice Merck: 12,10217 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to red-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |