2,5-Xilidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12682.0E
A12682.22
A12682.36
A12682.14
A12682.0EEA
0
EUR
A12682.0E
A12682.22
A12682.36
A12682.14
2,5-Xilidina ≥98%
2,5-Xilidina
Purity: 98+%
CAS No.: 95-78-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Characteristic
Melting Point: 15°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 2205178
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007743
Formula:
C₈H₁₁N Pto. Ebullición: 218 °C Pto. de fusión: 15 °C Densidad: 0,973 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007743 Núm. CAS: 95-78-3 EINECS: 202-451-0 UN: 1711 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,10084 |