2,6-Dietilanilína 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
165220010 165222500
ACRO165220010EA 162 EUR
ACRO165220010 ACRO165222500
2,6-Dietilanilína 98%
2,6-Dietilanilína
Formula: C₁₀H₁₅N
Pto. Ebullición: 243 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3…4 °C
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: 123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007753
Núm. CAS: 579-66-8
EINECS: 209-445-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5446 to 1.5466 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %