2,6-Xilidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimetilanilina
115940050 115941000 115945000 115940025
ACRO115940050EA 35.5 EUR
ACRO115940050 ACRO115941000 ACRO115945000 ACRO115940025
2,6-Xilidina 99%
2,6-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Pto. Ebullición: 216 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 10…12 °C
Densidad: 0.98 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007747
Núm. CAS: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,10217
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5591 to 1.5611 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %