2,6-Xilidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimetilanilina
A14512.0B A14512.22 A14512.36
A14512.0BEA 125 EUR
A14512.0B A14512.22 A14512.36
2,6-Xilidina ≥99%
2,6-Xilidina
Purity: 99% CAS No.: 87-62-7 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5600 Odour: Characteristic Melting Point: 11° Boiling Point: 216° Beilstein Reference: 636332 Merck Reference: 14,10084 UN No.: 1711 MDL No.: MFCD00007747
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Pto. Ebullición: 216 °C
Pto. de fusión: 11 °C
Densidad: 0.981
Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007747
Núm. CAS: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,10217