3,5-Xilidina 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
160191000
160195000
160190050
ACRO160191000EA
48.2
EUR
ACRO160191000
ACRO160195000
ACRO160190050
3,5-Xilidina 97+%
3,5-Xilidina
Formula:
C₈H₁₁N Pto. Ebullición: 220 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 9,8 °C Densidad: 0,97 g/cm³ Pto. de inflamación: 93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007813 Núm. CAS: 108-69-0 EINECS: 203-607-0 UN: 1711 ADR: 6.1,II Índice Merck: 12,10217 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |
Titration with HClO4 | 97.0 to 103.0 % |