3,5-Xilidina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10570.22
A10570.36
A10570.22EA
49.9
EUR
A10570.22
A10570.36
3,5-Xilidina ≥97%
3,5-Xilidina
Purity: 97+%
CAS No.: 108-69-0
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5580
Odour: Characteristic
Melting Point: 9-11°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 507051
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007813
Formula:
C₈H₁₁N Pto. Ebullición: 220…221 °C Pto. de fusión: 9…11 °C Densidad: 0,971 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007813 Núm. CAS: 108-69-0 EINECS: 203-607-0 UN: 1711 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,10084 |