3-Nitro-o-xileno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 2,3-Dimethylnitrobenzene, 3-Nitro-o-xylene
B24917.22
B24917.36
B24917.22EA
40.3
EUR
B24917.22
B24917.36
3-Nitro-o-xileno ≥99%
3-Nitro-o-xileno
Purity: 99%
CAS No.: 83-41-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5440
Melting Point: 13-15°
Boiling Point: 244-246°
Beilstein Reference: 2045105
UN No.: 1665
MDL No.: MFCD00007162
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Pto. Ebullición: 244…246 °C Pto. de fusión: 13…15 °C Densidad: 1.129 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007162 Núm. CAS: 83-41-0 EINECS: 201-474-3 UN: 1665 ADR: 6.1 II |