4-Nitro-o-xileno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,4-Dimethyl-1-nitrobenzene, 3,4-Dimethylnitrobenzene, 1,2-Dimethyl-4-nitrobenzene, 4-Nitro-o-xylene
L05342.22
L05342.36
L05342.22EA
37.8
EUR
L05342.22
L05342.36
4-Nitro-o-xileno ≥99%
4-Nitro-o-xileno
Purity: 99%
CAS No.: 99-51-4
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 255-257°
Beilstein Reference: 2043245
UN No.: 3447
MDL No.: MFCD00007268
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. Ebullición: 255…257 °C Pto. de fusión: 27…31 °C Densidad: 1,136 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007268 Núm. CAS: 99-51-4 EINECS: 202-761-6 UN: 3447 ADR: 6.1,II |