2-Nitro-m-xileno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Nitro-m-xylene, 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene
L05546.22
L05546.36
L05546.22EA
43.3
EUR
L05546.22
L05546.36
2-Nitro-m-xileno ≥99%
2-Nitro-m-xileno
Purity: 99%
CAS No.: 81-20-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 225-227°
Beilstein Reference: 2046066
UN No.: 1665
MDL No.: MFCD00007181
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. Ebullición: 225…227 °C Pto. de fusión: 14…16 °C Densidad: 1,110 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007181 Núm. CAS: 81-20-9 EINECS: 201-333-6 UN: 1665 ADR: 6.1,II |