2,3-Dimetilanísol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19992.09
A19992.18
A19992.09EA
59.3
EUR
A19992.09
A19992.18
2,3-Dimetilanísol ≥97%
2,3-Dimetilanísol
Purity: 97%
CAS No.: 2944-49-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5200
Melting Point: 29°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1859736
MDL No.: MFCD00008376
Formula:
C₉H₁₂O Pto. Ebullición: 195 °C Pto. de fusión: 29 °C Densidad: 0,984 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008376 Núm. CAS: 2944-49-2 EINECS: 220-948-0 |