2,6-Dimetilanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B20365.14
B20365.22
B20365.14EA
69.5
EUR
B20365.14
B20365.22
2,6-Dimetilanísol ≥98%
2,6-Dimetilanísol
Purity: 98+%
CAS No.: 1004-66-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 181-182°
Beilstein Reference: 1858509
MDL No.: MFCD00008380
Formula:
C₉H₁₂O Pto. Ebullición: 181…182 °C Densidad: 0,962 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008380 Núm. CAS: 1004-66-6 EINECS: 213-723-3 |