2,6-Di-terc-butilfenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
113000010 113000025 113002500
ACRO113000010EA 70.5 EUR
ACRO113000010 ACRO113000025 ACRO113002500
2,6-Di-terc-butilfenol 99%
2,6-Di-terc-butilfenol
Formula: C₁₄H₂₂O
Pto. Ebullición: 253 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 35…38 °C
Densidad: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008820
Núm. CAS: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 38 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %