2,6-Di-terc-butilfenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
A17244.0B
A17244.0I
A17244.30
A17244.0BEA
68.5
EUR
A17244.0B
A17244.0I
A17244.30
2,6-Di-terc-butilfenol ≥98%
2,6-Di-terc-butilfenol
Purity: 98%
CAS No.: 128-39-2
Molecular Formula: C14H22O
Formula Weight: 206.33
Flash Point: 120°(248°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 252-253°
Beilstein Reference: 1841887
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008820
Formula:
C₁₄H₂₂O Pto. Ebullición: 252…253 °C Pto. de fusión: 35…38 °C Densidad: 0,914 Pto. de inflamación: 120 °C (248 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008820 Núm. CAS: 128-39-2 EINECS: 204-884-0 UN: 3077 ADR: 9,III |