2,4-Di-terc-butilfenol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Di(dimethylethyl)-4-hydroxybenzene
160120025 160125000 160121000
ACRO160120025EA 117 EUR
ACRO160120025 ACRO160125000 ACRO160121000
2,4-Di-terc-butilfenol 97%
2,4-Di-terc-butilfenol
Formula: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Pto. Ebullición: 264 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 54…59 °C
Densidad: 0,887 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008828
Núm. CAS: 96-76-4
EINECS: 202-532-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %