2,6-Xilenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dimetilfenol
116570010 116570050 116572500 116570025 116570051
ACRO116570010EA 95.2 EUR
ACRO116570010 ACRO116570050 ACRO116572500 ACRO116570025 ACRO116570051
2,6-Xilenol 99%
2,6-Xilenol
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Pto. Ebullición: 203 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 45…48 °C
Densidad: 1.15 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002240
Núm. CAS: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,10215
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow-brown Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 48 °C
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Iodine consuming subst. ≤0.004 meq/g