2,6-Xilenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,6-Dimetilfenol
A11947.0E
A11947.36
A11947.0EEA
169
EUR
A11947.0E
A11947.36
2,6-Xilenol ≥99%
2,6-Xilenol
Purity: 99%
CAS No.: 576-26-1
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 78°(172°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 203°
Beilstein Reference: 1446677
Merck Reference: 14,10082
UN No.: 2261
MDL No.: MFCD00002240
Formula:
C₈H₁₀O MW: 122.17 g/mol Pto. Ebullición: 203 °C Pto. de fusión: 44…48 °C Densidad: 1.15 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002240 Núm. CAS: 576-26-1 EINECS: 209-400-1 UN: 2261 ADR: 6.1 II Índice Merck: 12,10215 |