2,4-Xilenol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dimetilfenol
408450250 408451000 408450050 408455000
ACRO408450250EA 32.4 EUR
ACRO408450250 ACRO408451000 ACRO408450050 ACRO408455000
2,4-Xilenol 99%
2,4-Xilenol
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 211 °C
Pto. de fusión: 21…23 °C
Densidad: 1,027 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002233
Núm. CAS: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,10215
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %