3,5-Xilenol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,5-Dimetilfenol
162790050 162791000 162795000 162790025
ACRO162790050EA 35.5 EUR
ACRO162790050 ACRO162791000 ACRO162795000 ACRO162790025
3,5-Xilenol 99+%
3,5-Xilenol
Formula: C₈H₁₀O
Pto. Ebullición: 222 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 63…66 °C
Densidad: 1,115 g/cm³
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002307
Núm. CAS: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,10215
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to orange Crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥99.0 %