3,5-Xilenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,5-Dimetilfenol
A12236.22
A12236.36
AB116245.0500
A12236.22EA
39.8
EUR
A12236.22
A12236.36
ABCRAB116245.0500
3,5-Xilenol ≥98%
3,5-Xilenol
Purity: 98+%
CAS No.: 108-68-9
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 109°(228°F)
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 774117
Merck Reference: 14,10082
UN No.: 2261
MDL No.: MFCD00002307
Formula:
C₈H₁₀O Pto. Ebullición: 222 °C Pto. de fusión: 61…65 °C Densidad: 1,12 Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002307 Núm. CAS: 108-68-9 EINECS: 203-606-5 UN: 2261 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,10082 |