2,5-Xilenol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Dimetilfenol
116540050 116541000 116545000
ACRO116540050EA 31.9 EUR
ACRO116540050 ACRO116541000 ACRO116545000
2,5-Xilenol 99+%
2,5-Xilenol
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Pto. Ebullición: 212
Pto. de fusión: 75…77 °C
Densidad: 0.97 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002237
Núm. CAS: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,10215
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥75 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %