2,5-Xilenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03771.0005 8.03771.0250
8.03771.0005EA 35 EUR
8.03771.0005 8.03771.0250
2,5-Xilenol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,5-Xilenol
Formula: C₈H₁₀O
Pto. Ebullición: 212 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75 °C
Densidad: 1,169 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002237
Núm. CAS: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,10215
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 75 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 211 °C
Vapor Pressure 0.208 hPa (25 °C)
Flash Point 80 - 95 °C
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.9 g/cm3 (75 °C)
Synonyms 2,5-DMP, p-Xylenol
Hill Formula C8H10O
Chemical Formula 2,5-(CH3)2C6H3OH