3,4-Dimetiltiofenol ≥98%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 3,4-Dimetilbencenotiol

B23168.03 B23168.06 B23168.14
B23168.03EA 57.4 EUR
B23168.03 B23168.06 B23168.14
3,4-Dimetiltiofenol ≥98%
3,4-Dimetiltiofenol

Purity: 98% CAS No.: 18800-53-8 Molecular Formula: C8H10S Formula Weight: 138.23 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5736 Odour: Unpleasant Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 2040353 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00010023

Formula: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Pto. Ebullición: 218 °C
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1,027
Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010023
Núm. CAS: 18800-53-8
EINECS: 242-587-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR