2,6-Dimetiltiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13286.03
A13286.06
A13286.14
A13286.03EA
42.3
EUR
A13286.03
A13286.06
A13286.14
2,6-Dimetiltiofenol ≥97%
2,6-Dimetiltiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 118-72-9
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5749
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 122°/50mm
Beilstein Reference: 1099405
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010021
Formula:
C₈H₁₀S Pto. Ebullición: 122 °C (50 mmHg) Densidad: 1,038 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010021 Núm. CAS: 118-72-9 EINECS: 204-272-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |