2,4-Dimetiltiofenol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23161.06
B23161.14
B23161.22
B23161.06EA
93.2
EUR
B23161.06
B23161.14
B23161.22
2,4-Dimetiltiofenol 95%
2,4-Dimetiltiofenol
Purity: 95%
CAS No.: 13616-82-5
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.5690
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 207-208°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010019
Formula:
C₈H₁₀S Pto. Ebullición: 207…208 °C Densidad: 1,020 Pto. de inflamación: 87 °C (189 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010019 Núm. CAS: 13616-82-5 EINECS: 237-100-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |