1,2-Dietilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L18775.04
L18775.09
L18775.18
L18775.04EA
53.2
EUR
L18775.04
L18775.09
L18775.18
1,2-Dietilbenceno ≥97%
1,2-Dietilbenceno
Purity: 97%
CAS No.: 135-01-3
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -31°
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 1904392
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00009258
Formula:
C₁₀H₁₄ Pto. Ebullición: 183 °C Pto. de fusión: –31 °C Densidad: 0,880 |
Número MDL:
MFCD00009258 Núm. CAS: 135-01-3 EINECS: 205-170-1 UN: 2049 ADR: 3,III |