o-Xileno ≥96% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Dimethylbenzene
22902.K2 22902.M1
22902.K2EA 128 EUR
22902.K2 22902.M1
o-Xileno ≥96% para HPLC
o-Xileno
Purity: 96% min CAS No.: 95-47-6 Molecular Formula: C8H10 Formula Weight: 106.17 Flash Point: 32°(89°F) Physical Form: liquid Density: 0.877 Refractive Index: 1.5050 Appearance: Colourless Melting Point: -25° Boiling Point: 143-145° Beilstein Reference: 1815558 Merck Reference: 14,10081 UN No.: 1307 MDL No.: MFCD00008519
Formula: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 143…145 °C
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 0.877
Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008519
Núm. CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM