o-Xileno ≥96% para espectrofotometría
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Dimethylbenzene
32471.K2
32471.K7
32471.K2EA
120
EUR
32471.K2
32471.K7
o-Xileno ≥96% para espectrofotometría
o-Xileno
Purity: 96% min
CAS No.: 95-47-6
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 32°(89°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.877
Refractive Index: 1.5050
Appearance: Colourless
Melting Point: -25°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 1815558
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008519
Formula:
C₈H₁₀ MW: 106.17 g/mol Pto. Ebullición: 143…145 °C Pto. de fusión: –25 °C Densidad: 0.877 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008519 Núm. CAS: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 UN: 1307 ADR: 3 III Índice Merck: 14,10081 |