o-Xileno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A11358.0F
A11358.AE
A11358.AP
A11358.0FEA
89.2
EUR
A11358.0F
A11358.AE
A11358.AP
o-Xileno ≥99%
o-Xileno
Purity: 99%
CAS No.: 95-47-6
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -25°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 1815558
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008519
Formula:
C₈H₁₀ Pto. Ebullición: 143…145 °C Pto. de fusión: –25 °C Densidad: 0,877 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008519 Núm. CAS: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 UN: 1307 ADR: 3,III Índice Merck: 14,10081 |