o-Xileno zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,2-Dimethylbenzene
MQ200
8.08697.1000 8.08697.2500 8.08697.6010
8.08697.1000EA 90.7 EUR
8.08697.1000 8.08697.2500 8.08697.6010
o-Xileno zS, Sigma-Aldrich®
o-Xileno
Formula: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 144
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008519
Núm. CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.18 g/l (20 °C)
Melting Point -25 °C
Molar Mass 106.17 g/mol
Boiling Point 144.4 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7 hPa (20 °C)
Flash Point 30 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.6 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 465 °C
Evaporation Number 13.5