o-Xileno ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: 1,2-Dimethylbenzene
28979.294EA 105 EUR
28979.294 28979.550
o-Xileno ≥99%, GPR RECTAPUR®
o-Xileno
Formula: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 144
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008519
Núm. CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.870 - 0.890