o-Xileno, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
95660-5ML 95660-50ML
95660-5MLEA 98.4 EUR
95660-5ML 95660-50ML
o-Xileno, Supelco®
o-Xileno
Formula: C₈H₁₀
Pto. Ebullición: 144 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008519
Núm. CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950bdbbeadd692c67ac79579692ca8939279051e&vid=b5b5e2f450177427f036dbac13f0ae470d2dcbd3&prid=web&clid=SAPDAM