1,3-Diisopropilbenceno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B23904.18
B23904.30
B23904.18EA
35.2
EUR
B23904.18
B23904.30
1,3-Diisopropilbenceno 96%
1,3-Diisopropilbenceno
Purity: 96%
CAS No.: 99-62-7
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 76°(170°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -63°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 1905828
MDL No.: MFCD00008889
Formula:
C₁₂H₁₈ MW: 162.27 g/mol Pto. Ebullición: 204 °C Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 0.856 Pto. de inflamación: 76 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008889 Núm. CAS: 99-62-7 EINECS: 202-773-1 UN: 3082 ADR: 9 III |