1,3-Dietilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
43369.AB
43369.S0
43369.ABEA
290
EUR
43369.AB
43369.S0
1,3-Dietilbenceno ≥97%
1,3-Dietilbenceno
Purity: 97+%
CAS No.: 141-93-5
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.86
Refractive Index: 1.4960
Appearance: Colourless
Odour: Aromatic
Boiling Point: 182°
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00009260
Formula:
C₁₀H₁₄ MW: 134.22 g/mol Pto. Ebullición: 182 °C Pto. de fusión: –84.2 °C Densidad: 0.86 Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009260 Núm. CAS: 141-93-5 EINECS: 205-511-4 UN: 2049 ADR: 3 III |