1,3-Dietilbenceno, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
97865-10ML-F 97865-5ML-F
97865-10ML-FEA 161 EUR
97865-10ML-F 97865-5ML-F
1,3-Dietilbenceno, Supelco®
1,3-Dietilbenceno
Formula: C₁₀H₁₄
MW: 134.22 g/mol
Pto. Ebullición: 181
Pto. de fusión: –84.2 °C
Densidad: 0.8798 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009260
Núm. CAS: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
UN: 2049
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2324470810ee0eda6e72e2014cf7015717238e61&vid=8cee227f77ff139e2b77b23142b2bd5adfc54e17&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb4fdf4c9da2dc0f1b60e25a3353c3d16fc1ce2&vid=173a889d5835cd7073eab3709050aec91d99ccd2&prid=web&clid=SAPDAM