m-Xileno 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
180860010
180860025
180862500
180860100
ACRO180860010EA
91.2
EUR
ACRO180860010
ACRO180860025
ACRO180862500
ACRO180860100
m-Xileno 99+%, extra puro
m-Xileno
Formula:
C₈H₁₀ Pto. Ebullición: 138 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –48 °C Densidad: 0,864 g/cm³ Pto. de inflamación: 25 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008536 Núm. CAS: 108-38-3 EINECS: 203-576-3 UN: 1307 ADR: 3,III Índice Merck: 12,10214 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |