m-Xileno 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dimethylbenzene
L03788.AE
L03788.AP
L03788.0F
L03788.AEEA
29.9
EUR
L03788.AE
L03788.AP
L03788.0F
m-Xileno 99
m-Xileno
Purity: 99%
CAS No.: 108-38-3
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Mild
Melting Point: -47°
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 605441
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008536
Formula:
C₈H₁₀ MW: 106.17 g/mol Pto. Ebullición: 138…139 °C Pto. de fusión: –47 °C Densidad: 0.866 Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008536 Núm. CAS: 108-38-3 EINECS: 203-576-3 UN: 1307 ADR: 3 II Índice Merck: 12,10214 |