1,4-Di-terc-butilbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A17146.06 A17146.14
A17146.06EA 55.5 EUR
A17146.06 A17146.14
1,4-Di-terc-butilbenceno ≥98%
1,4-Di-terc-butilbenceno
Purity: 98% CAS No.: 1012-72-2 Molecular Formula: C14H22 Formula Weight: 190.33 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 236° MDL No.: MFCD00008836
Formula: C₁₄H₂₂
Pto. Ebullición: 236 °C
Pto. de fusión: 75…79 °C
Densidad: 0,985
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008836
Núm. CAS: 1012-72-2
EINECS: 213-790-9
UN: 3077
ADR: 9,III