1,4-Diisopropilbenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
155210250 155211000 155210050
ACRO155210250EA 43.7 EUR
ACRO155210250 ACRO155211000 ACRO155210050
1,4-Diisopropilbenceno 99%
1,4-Diisopropilbenceno
Formula: C₁₂H₁₈
MW: 162.27 g/mol
Pto. Ebullición: 203 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 0.86 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008892
Núm. CAS: 100-18-5
EINECS: 202-826-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4905 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) 18 to 19 %