Juntas esmeriladas estándar de diamante, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286155401 286156303 286518001 286521003 286541202 286546003 286532806 286558202 286154208 286158801
SCOT286155401EA 199 EUR
SCOT286155401 SCOT286156303 SCOT286518001 SCOT286521003 SCOT286541202 SCOT286546003 SCOT286532806 SCOT286558202 SCOT286154208 SCOT286158801
Juntas esmeriladas estándar de diamante, DURAN®
Adaptadores Adaptadores con juntas NS
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Con esmerilado de diamante.