1,4-Diisopropilbenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22871.14
B22871.22
B22871.36
B22871.14EA
39
EUR
B22871.14
B22871.22
B22871.36
1,4-Diisopropilbenceno 98%
1,4-Diisopropilbenceno
Purity: 99%
CAS No.: 100-18-5
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 76°(170°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Aromatic
Melting Point: -17°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1854739
MDL No.: MFCD00008892
Formula:
C₁₂H₁₈ MW: 162.27 g/mol Pto. Ebullición: 210 °C Pto. de fusión: –17 °C Densidad: 0.857 Pto. de inflamación: 76 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008892 Núm. CAS: 100-18-5 EINECS: 202-826-9 |